Tridécanoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tridecylic acid ethyl ester
T0959-25ML T0959-5ML
TCIAT0959-25MLEA 271 EUR InStock
TCIAT0959-25ML TCIAT0959-5ML
Tridécanoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Tridécanoate d'éthyle
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008978
Numéro CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7fcc22a2551322d055387c85c148afb8c8f864&vid=1e7fcc22a2551322d055387c85c148afb8c8f864&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité