Undécanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
U0049-25ML U0049-250ML
TCIAU0049-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAU0049-25ML TCIAU0049-250ML
Undécanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Undécanoate d'éthyle
Formule: C₁₃H₂₆O₂
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –14.7 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008958
Numéro CAS: 627-90-7
EINECS: 211-018-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&vid=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité