Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Undécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAU0050-25MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAU0050-25ML
Undécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Undécanoate de méthyle


Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00008957
Numéro CAS: 1731-86-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/11/28997211.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité