Acétate de 2-butoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0700-25ML B0700-500ML
TCIAB0700-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0700-25ML TCIAB0700-500ML
Acétate de 2-butoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-butoxyéthyle
Formule: C₈H₁₆O₃
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: -64°C
Densité: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00009457
Numéro CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&vid=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.20 %
Acid Value max. 0.2
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité