2-Ethoxyéthyle acétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylglycol acetate
E0049-25ML E0049-500ML
TCIAE0049-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0049-25ML TCIAE0049-500ML
2-Ethoxyéthyle acétate ≥98.0% (par GC)
2-Ethoxyéthyle acétate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –62°C
Densité: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00009251
Numéro CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
ONU: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&vid=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité