Acétate de 2-méthoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0113-25ML M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0113-25ML TCIAM0113-500ML
Acétate de 2-méthoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00008719
Numéro CAS: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
ONU: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&vid=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité