Acétate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
L0191-25G L0191-500G
TCIAL0191-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAL0191-25G TCIAL0191-500G
Acétate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acétate de lithium
Formule: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Point de fusion: 283°C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013057
Numéro CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,05521
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6d3c6b579711c5bc32d2fe833ee694a47c0bdc&vid=768c1c54421b79491588c7d509c907f5c938447c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité