Fer (II) acétate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0765-25G I0765-5G
TCIAI0765-25GEA 153 EUR InStock
TCIAI0765-25G TCIAI0765-5G
Fer (II) acétate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fer (II) acétate
Formule: C₄H₆FeO₄
MW: 173,94 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00058909
Numéro CAS: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&vid=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité