Acide 7-aminooenanthique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0311-1G A0311-25G A0311-5G
TCIAA0311-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0311-1G TCIAA0311-25G TCIAA0311-5G
Acide 7-aminooenanthique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Aminoenanthic acid
Formule: C₇H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00008242
Numéro CAS: 929-17-9
EINECS: 213-197-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7251efc1702f49787ef1700d29da0e97f29bcb0&vid=a7251efc1702f49787ef1700d29da0e97f29bcb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité