Acide diéthylènetriaminepentaacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0504-25G D0504-500G
TCIAD0504-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0504-25G TCIAD0504-500G
Acide diéthylènetriaminepentaacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Point de fusion: 220°C
Densité: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&vid=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité