Carbamate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0613-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC0613-25G TCIAC0613-500G
Carbamate de butyle ≥98.0% (par GC)
Carbamate de butyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Numéro MDL: MFCD00007967
Numéro CAS: 592-35-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/50/28937650.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité