Carbamate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbamic acid methyl ester
C1012-25G C1012-500G
TCIAC1012-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1012-25G TCIAC1012-500G
Carbamate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Carbamate de méthyle
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Numéro MDL: MFCD00007964
Numéro CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 14,06036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32553508f1625a79a4ea3769d066076e064a4cf4&vid=32553508f1625a79a4ea3769d066076e064a4cf4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité