3-(Diéthylamino)propane-1-ol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
D0472-25ML D0472-500ML
TCIAD0472-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0472-25ML TCIAD0472-500ML
3-(Diéthylamino)propane-1-ol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diéthylamino)propane-1-ol
Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Densité: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00002947
Numéro CAS: 622-93-5
EINECS: 210-759-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4fab5003e41fc3f970c204105870963e5007a9&vid=2f4fab5003e41fc3f970c204105870963e5007a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité