Acétone-oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
A0065-25G A0065-500G
TCIAA0065-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0065-25G TCIAA0065-500G
Acétone-oxime ≥98.0% (par GC)
Acetone oxime
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002118
Numéro CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&vid=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité