L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétal méthylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
D0633-25ML D0633-500ML
TCIAD0633-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0633-25ML TCIAD0633-500ML
Acétal méthylique ≥98.0% (par GC)
Acétal méthylique
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: –113°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00008493
Numéro CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
ONU: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&vid=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité