1,6-Diméthoxyhexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2858-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2858-5G
1,6-Diméthoxyhexane ≥97.0% (par GC)
1,6-Diméthoxyhexane
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00142569
Numéro CAS: 13179-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité