2,2-Diéthoxypropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetone diethyl Acetal
D0459-10ML D0459-250ML
TCIAD0459-10MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0459-10ML TCIAD0459-250ML
2,2-Diéthoxypropane ≥95.0% (par GC)
2,2-Diéthoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Densité: 0,826 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009224
Numéro CAS: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&vid=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité