1,1,3,3-Tétraéthoxypropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0093-25ML T0093-500ML T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tétraéthoxypropane ≥95.0% (par GC)
1,1,3,3-Tétraéthoxypropane
Formule: C₁₁H₂₄O₄
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009240
Numéro CAS: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité