1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M0544-25G M0544-500G
TCIAM0544-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0544-25G TCIAM0544-500G
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC)
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008488
Numéro CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&vid=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité