Anhydride valerique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentanoic anhydride
V0006-25ML V0006-500ML V0006-100ML
TCIAV0006-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAV0006-25ML TCIAV0006-500ML TCIAV0006-100ML
Anhydride valerique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride valerique
Formule: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00009477
Numéro CAS: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&vid=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité