Chlorure de propane-2-sulfonyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropylsulphonyl chloride
I0291-25G I0291-5G
TCIAI0291-25GEA 130 EUR InStock
TCIAI0291-25G TCIAI0291-5G
Chlorure de propane-2-sulfonyle ≥95.0% (par GC)
Chlorure de propane-2-sulfonyle
Formule: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00007453
Numéro CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&vid=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité