Acide itaconique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M0223-25G M0223-500G
TCIAM0223-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0223-25G TCIAM0223-500G
Acide itaconique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide itaconique
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…167 °C
Densité: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004260
Numéro CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 14,05242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&vid=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité