Anhydride itaconique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
I0203-25G I0203-500G I0203-100G
TCIAI0203-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAI0203-25G TCIAI0203-500G TCIAI0203-100G
Anhydride itaconique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride itaconique
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 64…65 °C
Numéro MDL: MFCD00005530
Numéro CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&vid=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité