2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0606-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0606-25G TCIAB0606-100G TCIAB0606-500G
2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-2-méthylpropionate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00000123
Numéro CAS: 600-00-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/43/28932543.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité