Isobutyrate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0105-25ML I0105-500ML
TCIAI0105-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0105-25ML TCIAI0105-500ML
Isobutyrate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Isobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00009165
Numéro CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
ONU: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&vid=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité