Butylmalonate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butylmalonic acid diethyl ester, Butyl-1,3-propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-butylmalonate
B0381-25ML B0381-500ML
TCIAB0381-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAB0381-25ML TCIAB0381-500ML
Butylmalonate de diéthyle ≥99.0% (par GC)
Butylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Densité: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00009170
Numéro CAS: 133-08-4
EINECS: 205-089-1
Merck Index: 13,01575
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&vid=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité