2-Éthylhexanoate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0862-25G S0862-250G
TCIAS0862-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0862-25G TCIAS0862-250G
2-Éthylhexanoate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Éthylhexanoate de sodium
Formule: C₈H₁₅NaO₂
Numéro MDL: MFCD00014007
Numéro CAS: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&vid=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité