Pinacol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
D0691-25G D0691-500G D0691-100G
TCIAD0691-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0691-25G TCIAD0691-500G TCIAD0691-100G
Pinacol ≥98.0% (par GC)
Pinacol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00004462
Numéro CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 14,07439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&vid=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité