Malonate de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1080-25G M1080-500G M1080-100G
TCIAM1080-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM1080-25G TCIAM1080-500G TCIAM1080-100G
Malonate de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Malonate de dibenzyle
Formule: C₁₇H₁₆O₄
Point d'ébullition: 234°C
Densité: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004779
Numéro CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&vid=196f53065787ee5d3d569aaeeacfdd22f1dc2a26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité