Cinnamate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
C0359-25G C0359-500G C0359-100G
TCIAC0359-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0359-25G TCIAC0359-500G TCIAC0359-100G
Cinnamate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Cinnamate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 271°C
Point de fusion: 10°C
Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 137°C
Numéro MDL: MFCD00009189
Numéro CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&vid=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité