Cinnamate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
C0360-25G C0360-500G
TCIAC0360-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0360-25G TCIAC0360-500G
Cinnamate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Cinnamate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008458
Numéro CAS: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Merck Index: 14,02299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7eab9a1dbfe5ad006b0ae9b4a26917c41da94b1a&vid=7eab9a1dbfe5ad006b0ae9b4a26917c41da94b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité