Penicilline G sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P1770-1G P1770-5G
TCIAP1770-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP1770-1G TCIAP1770-5G
Penicilline G sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Penicilline G sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356,38 g/mol
Point de fusion: 227°C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2
Merck Index: 14,07094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f06b22f64bd2326d8accef847c0f1e27b12aeecc&vid=f06b22f64bd2326d8accef847c0f1e27b12aeecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +285 to +310 deg (C=2, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité