2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3681-25G B3681-5G
TCIAB3681-25GEA 250 EUR InStock
TCIAB3681-25G TCIAB3681-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…56 °C
Numéro MDL: MFCD00051707
Numéro CAS: 201849-14-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31129b249e84d094b69b2bd206547b80c877296b&vid=31129b249e84d094b69b2bd206547b80c877296b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité