Acide 4-bromoisophtalique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1260-10G B1260-25G
TCIAB1260-10GEA 181 EUR InStock
TCIAB1260-10G TCIAB1260-25G
Acide 4-bromoisophtalique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromoisophtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
Point de fusion: 303…304 °C
Numéro MDL: MFCD00002404
Numéro CAS: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e09ae9075cb3e7ea03a52a77cd1b0a73e386c05&vid=1e09ae9075cb3e7ea03a52a77cd1b0a73e386c05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité