4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3786-25G B3786-5G
TCIAB3786-25GEA 99 EUR InStock
TCIAB3786-25G TCIAB3786-5G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00179338
Numéro CAS: 175278-09-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&vid=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité