4-Bromo-2-iodoaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3164-1G B3164-5G
TCIAB3164-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3164-1G TCIAB3164-5G
4-Bromo-2-iodoaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093764
Numéro CAS: 66416-72-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&vid=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point gt. 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité