4-Bromo-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2363-25G B2363-5G
TCIAB2363-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB2363-25G TCIAB2363-5G
4-Bromo-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…94 °C
Numéro MDL: MFCD00082540
Numéro CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b1c4256b9f8b4c930f8edc5af4c07b4a6154e4&vid=c0b1c4256b9f8b4c930f8edc5af4c07b4a6154e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité