2,6-Dichloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D3625-1G D3625-5G
TCIAD3625-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD3625-1G TCIAD3625-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, azote total)
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142845
Numéro CAS: 344-19-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1aca3d0c47b71595a1359de7e14020790d0acbe&vid=a1aca3d0c47b71595a1359de7e14020790d0acbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité