2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3802-25G D3802-5G
TCIAD3802-25GEA 204 EUR InStock
TCIAD3802-25G TCIAD3802-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190128
Numéro CAS: 99479-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&vid=7fc5fcbe915073edb07f013035ee67cd537073b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité