4-Chloro-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2264-25G C2264-5G
TCIAC2264-25GEA 229 EUR InStock
TCIAC2264-25G TCIAC2264-5G
4-Chloro-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 20°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00075030
Numéro CAS: 348-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&vid=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité