3-Chloro-4-iodoaniline ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2167-25G C2167-5G
TCIAC2167-25GEA 115 EUR InStock
TCIAC2167-25G TCIAC2167-5G
3-Chloro-4-iodoaniline ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00051845
Numéro CAS: 135050-44-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&vid=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité