Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-iodoaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC2239-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2239-5G
5-Chloro-2-iodoaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-iodoaniline


Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738960
Numéro CAS: 6828-35-9
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/48/28939248.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité