2-Chloro-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1487-5GEA 109 EUR InStock
TCIAC1487-5G TCIAC1487-25G
2-Chloro-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,58 g/mol
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070773
Numéro CAS: 18113-03-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/06/28938706.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité