Dichlorure de isophtaloyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isophthaloyl chloride
I0159-500G I0159-25G
TCIAI0159-500GEA 47.3 EUR InStock
TCIAI0159-500G TCIAI0159-25G
Dichlorure de isophtaloyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure de isophtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000678
Numéro CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&vid=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité