Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-méthoxyisophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1835-5GEA 160 EUR InStock
TCIAM1835-5G
Acide 5-méthoxyisophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-méthoxyisophtalique


Formule: C₉H₈O₅
MW: 196,16 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00272364
Numéro CAS: 46331-50-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/37/28976237.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité