3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
G0016-25G G0016-500G G0016-100G
TCIAG0016-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAG0016-25G TCIAG0016-500G TCIAG0016-100G
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5624b856f6aa0dbc5ac9adb4abfd863b42924fd9&vid=5624b856f6aa0dbc5ac9adb4abfd863b42924fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 101.0 %
Melting point 149.0 to 154.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité