3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate, n-Octyl gallate
G0206-25G G0206-250G
TCIAG0206-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAG0206-25G TCIAG0206-250G
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle
Formule: C₁₅H₂₂O₅
MW: 282,34 g/mol
Point de fusion: 95…100 °C
Numéro MDL: MFCD00002197
Numéro CAS: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&vid=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité