3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Gallate de propylePropyle trihydroxy-3,4,5-benzoate
TCIAG0018-500GEA 297 EUR InStock
TCIAG0018-500G TCIAG0018-25G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
Merck Index: 14,07859
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/23/28969723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité