Isophtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
I0157-25G I0157-500G
TCIAI0157-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0157-25G TCIAI0157-500G
Isophtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Isophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008433
Numéro CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&vid=5cd642a8241d6263620a88d10ccb3283b893dffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité