5-Aminoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Diméthyle 5-aminoisophtalate
TCIAA1586-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA1586-25G
5-Aminoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Aminoisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008435
Numéro CAS: 99-27-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/24/28929724.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité